Learn More
Eppendorf™ Support de récipients
Pour une utilisation avec des produits de manipulation de liquides Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 3113806000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSupport de récipients/liliContenu : 1 x 15 mm et 1 x 24 mm/li/ul
Spécification
Ensemble de 1 x 15 mm et 1 x 24 mm | |
Support de récipients |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Support de récipients > Ensemble de 1 x 15 mm et 1 x 24 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu