Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon en silicone Versilic™
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons en silicone Versilic™ Saint Gobain Performance Plastics™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
14.55€ - 187.00€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Type de produit | Bouchons en silicone |
Plage de températures (métrique) | -70°C and +250°C |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10491525
|
Saint Gobain Life Sciences
263013 |
20mm |
187.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774568
|
Saint Gobain Life Sciences
26301650 |
12.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10469994
|
Saint Gobain Life Sciences
263018-20 |
14 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11764568
|
Saint Gobain Life Sciences
26301350 |
8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10459994
|
Saint Gobain Life Sciences
263015-50 |
10,5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Silicone | |
Bouchons en silicone | |
-70°C and +250°C |