Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon en silicone Versilic™
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons en silicone Versilic™ Saint Gobain Performance Plastics™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 26301350
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Bouchons en silicone | |
8 mm | |
50/boîte | |
-70°C and +250°C |
20 mm | |
12 mm | |
Silicone |