Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon en silicone Versilic™
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons en silicone Versilic™ Saint Gobain Performance Plastics™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 263018-20
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Bouchon en silicone Versilic™ | |
14 mm | |
20boîte | |
–60 à 200°C | |
Conforme aux exigences de la FDA relatives au contact alimentaire / BFR |
20 mm | |
18 mm | |
Silicone | |
Oui |