Learn More
Novus Biologicals™ VECTASTAIN(R) ABC anti-Rabbit IgG AP Immunodetection Kit
Immunodetection Kit
Marque: Novus Biologicals™ AK-5001-NB
548.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Store at 4°C. Do not freeze. | |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), ISH, ELISpot | |
Rabbit | |
1 Kit |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ VECTASTAIN(R) ABC anti-Rabbit IgG AP Immunodetection Kit > 1 kit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu