Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART Specification Certified Vial and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis
Use Level 1 SureSTART™ Specification Certified Vial and Cap Kits for chromatography approved, cost optimized products that are suitable for everyday analyses and are compatible with all instrument types.
Marque:  Thermo Scientific™ 6EKSHV8-1
37.39 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17855184
  • 43.20€ / 200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Transparent
Glass
8 mm
SureSTART niveau 1
Polyéthylène
40 mm
Spécification certifiée
8 mm
1.25 mL Shell Vial, Level 1
8 mm
200 Vials and Plugs
75 Shore
1.25 mL
Plug
0.25 mm
Specification Certified Vial and Cap Kit
No
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART Specification Certified Vial and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis >