Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit
The Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
Marque: R&D Systems™ ARY009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 35 different apoptosis antibodies.
Spécification
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
1 Kit |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit > 1 kit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu