Learn More
HUBER Bain Variostat™
Les cuves en acier inoxydable isolées pour bain Variostat™ constituent le choix idéal pour incuber des échantillons et les conserver à une température constante.
Marque:  HUBER 6052
Code produit. 10013764
  • 1135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cuves isolées en acier inoxydable
  • Orifice de vidange
  • Couvercle de bain vendu séparément
Spécification
Spécification
5,5 L
210 mm
230 V 50 Hz
50 Hz
30°C à 150°C
205 mm
230 V
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
HUBER Bain Variostat™ > Bain Variostat™ ; capacité : 5,5 L