Learn More
Masterflex™ Débitmètre massique
Click to view available options
Raccordements:
Raccords à compression de 1/4 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Technique de détection du débit de gaz thermique
- Étalonné à l’air/azote
- Connecteur de concentrateur de câbles pour une connexion rapide à un bloc d’alimentation et câble de sortie 0 à 5 VCC ; commandez les blocs d’alimentation/câbles séparément
- Chute de pression faible au niveau du capteur
- Le signal de sortie peut se connecter à un affichage à distance, à un enregistreur ou à tout instrument acceptant un signal de 0 à 5 VCC
- Le format compact facilite le transport
- Les matériaux en contact avec les fluides sont l’aluminium anodisé, l’acier inoxydable 316, les joints toriques Viton™ et les raccords acétaux.
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre massique |
| Précision | ± 1,5 % (pleine échelle) |
| Type de gaz | Air, azote |
| Pression nominale | 150 psi |
| Raccordements | Raccords à compression de 1/4 po |
| Affichage | LCD à 3,5 chiffres |
| Gamme de débit | 2 LPM |
| Reproductibilité | ± 0,5 % (pleine échelle) |
| Température (métrique) | 10° à 50°C |