Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour bécher
Constructed on galvanised steel wire handle. Pinnacle Brush™ Beaker Brushes have nylon bristles for gentle cleaning.
Marque:  Pinnacle Brush™ T2384
Code produit. 12851934
  • 22.55€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Galvanized steel handle
  • Nylon bristles
Spécification
Spécification
Brosse pour flacons
Fil d’acier
355 mm
24 cm
Brush Circumference: 17 cm
Nylon
5.4 cm
12.5 cm
Boîte de 10
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Pinnacle Brush™ Brosses pour bécher > Nylon; Length: 355mm
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado