Learn More
Oxyde de vanadium(V), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 13475122
Oxyde de vanadium(V), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13475122
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 13475122
Marque: Thermo Scientific Acros 450160250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydrideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1750.0°C
Nom chimique ou matériau Vanadium(V) oxide
Point de fusion 690.0°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire V2O5
Merck Index 15,10107
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Poids de la formule 181.88
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.35
Densité 3.3500g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0448766 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number450162500,450160250,450160010
Numéro de lotA0325509 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number450162500,450160250,450160010
Numéro de lotA0416434 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2022 Catalog Number450162500,450160250,450160010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(V) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide
Nom du produit
Oxyde de vanadium(V), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >