Learn More
Oxyde de vanadium(V), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10594464
Oxyde de vanadium(V), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10594464
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10594464
Marque: Thermo Scientific Acros 207990025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydrideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1750.0°C
Nom chimique ou matériau Vanadium(V) oxide
Point de fusion 690.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Bleu
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire V2O5
Merck Index 15, 10107
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Poids de la formule 181.88
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.35
Densité 3.3500g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468698 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number207991000,207990025,207995000
Numéro de lotA0435365 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number207991000,207990025,207995000
Numéro de lotA0371621 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
Numéro de lotA0407008 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
Numéro de lotA0438888 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
Nom du produit
Oxyde de vanadium(V), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >