Learn More
Oxyde de vanadium(V), 99,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
As an oxidation catalyst, in refractories, as a ceramics colorant, in the manufacture of vanadium salts, and as a dye.Vanadium pentoxide is the precursor to alloys of vanadium. It is widely used as an industrial catalyst in the manufacturing of sulfuric acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, acrylic acid, oxalic acid and anthraquinone. It finds application as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging, and as an ethanol sensor in ppm (parts per million) levels. It is also used in vanadium redox batteries, which are used for energy storage in power facilities, such as wind farms. Additionally, it is used as ceramics colorant, as dye and also as a detector material in bolometers in the field of thermal imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Comme catalyseur d‘oxydation, dans les réfractaires, comme colorant de céramique, dans la fabrication de sels de vanadium et comme colorant
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1750°C (decomposition) |
Nom chimique ou matériau | Vanadium(V) oxide |
Point de fusion | 690°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2862 |
Merck Index | 14,9921 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water; Soluble in acids and alkalies. |
Nom IUPAC | Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium |
Poids de la formule | 181.88 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
62500075 | Certificat d’analyse | 10/02/2025 | 011093.30,011093.14,011093.A1 |
P24I009 | Certificat d’analyse | 14/04/2022 | 011093.30,011093.14,011093.A1 |
X25F056 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 011093.30,011093.14,011093.A1 |
M25I051 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 011093.30,011093.14,011093.A1 |
X20C042 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011093.30,011093.14,011093.A1 |
Sécurité et traitement
- Vanadium(V) oxide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide