Learn More
Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
99.20€ - 537.00€
Identifiants chimiques
CAS 19559-06-9, 75-09-2
Formule moléculaire VCl3·C12H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 373.62
Clé InChI WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
CID PubChem 71311352
Nom IUPAC trichlorovanadium tétrahydrofurane
SMILES C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11986171
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
433661000
100 mL
99.20€
100mL
11996171
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
433668000
800 mL
537.00€
800mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
19559-06-9, 75-09-2
373.62
trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
trichlorovanadium tétrahydrofurane
VCl3·C12H24O3
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
71311352
C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Spécification
Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3)
Rouge
VCl3·C12H24O3
−8°C
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
trichlorovanadium tétrahydrofurane
71311352
0.40 to 0.60M
1.312
19559-06-9, 75-09-2
Solution
VCl·3THF
trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
373.62
373.62
Flacon en verre AcroSeal™
1.3120g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Liquide et vapeurs très inflammables.Susceptible de provoquer le cancer.Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Peut irriter les voies respiratoires.Peut provoquer somnolence ou vertiges.Risque présumé d’effets graves pour les organes.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.