Learn More
Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11986171
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19559-06-9, 75-09-2
Formule moléculaire VCl3·C12H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 373.62
Clé InChI WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
CID PubChem 71311352
Nom IUPAC trichlorovanadium tétrahydrofurane
SMILES C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3)
Couleur Rouge
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Formule linéaire VCl·3THF
Point d’éclair −8°C
Poids de la formule 373.62
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.312
Densité 1.3120g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.