Learn More
Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3) |
Couleur | Rouge |
Forme physique | Solution |
Quantité | 800 mL |
Formule linéaire | VCl·3THF |
Point d’éclair | −8°C |
Poids de la formule | 373.62 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.40 to 0.60M |
Conditionnement | Bouteille en verre AcroSeal |
Gravité spécifique | 1.312 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.