Learn More
Solution de butyle 4-hydroxybenzoate-anneau-13C6, 10 μg/ml dans l’acétone, Honeywell Fluka™
10 μg/ml dans l’acétone, étalon analytique, matériau de référence
Marque:  Honeywell Fluka R1110-5ML
Code produit. 15910122
Description
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1416711-53-9, 67-64-1
5 mL
-17°C
Liquide
Étalon analytique
Bouteille en verre
0.79 g/cm3
PARABÈNES
55°C to 57°C
Nom du produit
Solution de butyle 4-hydroxybenzoate-anneau-13C6, 10 μg/ml dans l’acétone, Honeywell Fluka™ > 5 ml