Learn More
γ-valérolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10021600
γ-valérolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021600
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10021600
Marque: Thermo Scientific Acros 140791000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-29-2
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00005400
Clé InChI GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 7921
ChEBI CHEBI:48569
Nom IUPAC 5-méthyloxolane-2-one
SMILES CC1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Valerolactone
Point de fusion -31.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 207.0°C to 208.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4340
Quantité 100 mL
Beilstein 17, 235
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most common organic solvents,resins,propylene glycol,oil
Viscosité 2.18 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458643 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number140795000,140791000
Numéro de lotA0467031 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2024 Catalog Number140795000,140791000
Numéro de lotA0450636 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number140795000,140791000
Numéro de lotA0458643 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2023 Catalog Number140795000,140791000,140790050
Numéro de lotA0400241 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number140795000,140791000,140790050
Identifiant produit
  • gamma-Valerolactone
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
γ-valérolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >