Learn More
γ-valérolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10026003
γ-valérolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10026003
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10026003
Marque: Thermo Scientific Acros 140795000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-29-2
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00005400
Clé InChI GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
CID PubChem 7921
ChEBI CHEBI:48569
Nom IUPAC 5-méthyloxolane-2-one
SMILES CC1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Valerolactone
Point de fusion -31.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 207.0°C to 208.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4340
Quantité 500 mL
Beilstein 17, 235
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most common organic solvents,resins,propylene glycol,oil
Viscosité 2.18 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • gamma-Valerolactone
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
γ-valérolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >