Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Électrovannes du contrôleur de vide CVC3000 de VACUUBUS™
À utiliser avec le contrôleur de vide CVC3000
268.00€ - 735.00€
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10681284
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674291 |
Électrovanne d’isolation | Contrôleur de vide CVC3000 et vacuomètre DCP3000 |
735.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10353863
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674220 |
Électrovanne de refroidissement | Contrôleur de vide CVC3000 |
268.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10099052
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674217 |
Électrovanne d’aération | Contrôleur de vide CVC3000 |
298.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les jauges à vide de pointe adapté au fonctionnement en laboratoire et dans l’industrie doivent répondre à des normes strictes en matière de résistance de la tête de la jauge aux produits chimiques, de fiabilité dans les applications exigeantes et d’interfaces conviviales. VACUUBRAND dispose d’une gamme complète d’instruments de mesure électroniques pour une plage de pression atmosphérique de 5 x10-9 mbar.
- en activant/désactivant le fonctionnement cyclique de la pompe (avec contrôleur CVC3000 doté du module VMS-B)
- en ouvrant/fermant de manière cyclique une électrovanne en ligne (CVC3000) ou
- en modifiant en continu la vitesse du moteur de la pompe en continu (pompes VARIO™ en liaison avec CVC3000)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BrandTech™ VACUUBRAND™ Électrovannes du contrôleur de vide CVC3000 de VACUUBUS™