Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Électrovannes du contrôleur de vide CVC3000 de VACUUBUS™
À utiliser avec le contrôleur de vide CVC3000
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20674291
Description
- Les jauges à vide de pointe adapté au fonctionnement en laboratoire et dans l’industrie doivent répondre à des normes strictes en matière de résistance de la tête de la jauge aux produits chimiques, de fiabilité dans les applications exigeantes et d’interfaces conviviales. VACUUBRAND dispose d’une gamme complète d’instruments de mesure électroniques pour une plage de pression atmosphérique de 5 x10-9 mbar.
- en activant/désactivant le fonctionnement cyclique de la pompe (avec contrôleur CVC3000 doté du module VMS-B)
- en ouvrant/fermant de manière cyclique une électrovanne en ligne (CVC3000) ou
- en modifiant en continu la vitesse du moteur de la pompe en continu (pompes VARIO™ en liaison avec CVC3000)
Spécification
Contrôleur de vide CVC3000 et vacuomètre DCP3000 | |
Électrovanne d’isolation |