Learn More
VACUUBRAND™ Électrovannes du contrôleur de vide CVC3000 de VACUUBUS™
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type:
Électrovanne de refroidissement
Électrovanne d’aération
Électrovanne d’isolation
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les jauges à vide de pointe adapté au fonctionnement en laboratoire et dans l’industrie doivent répondre à des normes strictes en matière de résistance de la tête de la jauge aux produits chimiques, de fiabilité dans les applications exigeantes et d’interfaces conviviales. VACUUBRAND dispose d’une gamme complète d’instruments de mesure électroniques pour une plage de pression atmosphérique de 5 x10-9 mbar.
- en activant/désactivant le fonctionnement cyclique de la pompe (avec contrôleur CVC3000 doté du module VMS-B)
- en ouvrant/fermant de manière cyclique une électrovanne en ligne (CVC3000) ou
- en modifiant en continu la vitesse du moteur de la pompe en continu (pompes VARIO™ en liaison avec CVC3000)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Contrôleur de vide CVC3000 |
| Type | Électrovanne de refroidissement |