Learn More
Cytiva Dispositif d’aération Vacushield™
Protège les vannes et les composants de la pompe des dommages dus aux liquides.
Marque: Cytiva 4402
109.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Permet à l’air et aux gaz de passer librement tout en bloquant les solutions aqueuses et les contaminants par aérosol
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
Raccord cannelé cranté | |
3/Pk. |
0,2 μm | |
19,6 cm2 | |
Raccord cannelé cranté | |
50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Dispositif d’aération Vacushield™ > 0,2 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu