Learn More
3M™ Casque de sécurité G3000 Uvicator™
Le casque de sécurité 3M™ G3000 a été conçu en étroite collaboration avec les professionnels industriels et forestiers. Il doit être utilisé dans des environnements pénibles avec une très forte exigence de protection efficace, d'excellente aération et un champ visuel maximal.
Marque: 3M™ 7000108289
15.32 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Technologie Uvicator™ : le petit disque vous indique par sa couleur qu'il est temps de remplacer votre casque
- Design fuselé légèrement arrondi qui réduit le risque qu'une partie du casque s'accroche à des branches, etc..
- L'harnais peut être tourné à 180° pour permettre de porter le casque à l'envers et travailler dans des espaces restreints
- Visière courte pour un plus large champ de vision
- Emplacement plat pour impression personnalisée.
- Bandeau en cuir souple facile à remplacer pour un niveau de confort et d'hygiène maximal.
- Matériau ABS stabilisé aux UV
- Fixation pour lunette intégrée et points d'attaches pour accessoires et EPI
Spécification
EN 397:212+A1:2012 | |
Casque de sécurité | |
Verrou |
Vert | |
1Chaque | |