Learn More
Carl Zeiss™ Objectif EC Plan-Neofluar
Utilisez ces objectifs universels pour toutes les méthodes de contraste : champ clair, champ sombre, contraste de phase, DIC, fluorescence et Pol. L’objectif Zeiss™ EC Plan Neofluar présente une haute puissance de résolution et des images brillantes, à contraste élevé et totalement plates pour l’observation et la documentation.
Marque:  Carl Zeiss™ 420490-9900-000
Code produit. 10772444
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Meilleur contraste Plan-Neofluar
  • Lumière parasite réduite grâce à une augmentation visible importante du contraste
  • Haute transmission des longueurs d’ondes depuis la plage d’UV proche (>40 % à partir de 340 nm)
  • Le verre à faible autofluorescence rend ces objectifs
  • Idéaux pour la microscopie par épifluorescence
Spécification
Spécification
Objectifs EC
100X
1 de chaque
Nom du produit
Carl Zeiss™ Objectif EC Plan-Neofluar > Puissance de grossissement : 100X ; Huile M27