Learn More
Uvex™ Écran facial 9705
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Taille :412 mm
Description
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Sans revêtement |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Écran facial |
Comprend | Bandeau |
Dimensions | 412 mm |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Protection UV | UV380 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Écran facial 9705 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu