Learn More
uvex Protection faciale
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Couleur de la monture:
Noir
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Écran facial |
Couleur de la monture | Noir |
Nb par paquet | 1paire |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Protection UV | UV380 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Protection faciale >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu