Learn More
Bollé Safety Écran facial
Code produit. 12639200
Click to view available options
Modèle:
B-Line
Flip Up
Inclinaison
Transparents
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12639200
Marque: Bollé Safety RELRSI
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protégez les travailleurs à l’aide des écrans faciaux de sécurité Bollé Safety pour assurer la sécurité avant tout.
  • Réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Revêtement de la lentille Anti-buée
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Écran facial
Couleur de la monture Jaune
Modèle Flip Up
Poids (métrique) 200 g
Matériau Polypropylène
Lens Material Acétate