Learn More
Fisherbrand™ Plateau UV
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ MS20-UV25
Code produit. 11833473
  • 130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontale Fisherbrand
Spécification
Spécification
Systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Sub-Gel Maxi
Plateau UV
200 mm x 250 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Plateau UV > Dimensions (L x l) : 200 x 250 mm