Learn More
Cole-Parmer™ Manomètres utilitaires
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
10.95€ - 11.80€
Spécification
Certifications/Conformité | Conformité CE |
---|---|
Précision | 3-2-3 % de la pleine échelle |
Type d’affichage | Analogique |
Type de produit | Manomètre utilitaire |
À utiliser avec (application) | Jauges de haute qualité à faible coût, conçues pour les procédés industriels |
Code produit | Marque | Gamme de pression | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de pression | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11739829
|
Cole-Parmer™
68355-18 |
0 à 15 psi |
11.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11759829
|
Cole-Parmer™
68355-22 |
0 à 60 psi |
11.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11749829
|
Cole-Parmer™
68355-20 |
0 à 30 psi |
10.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11769829
|
Cole-Parmer™
68355-24 |
0 à 100 psi |
11.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11779829
|
Cole-Parmer™
68355-26 |
0 à 160 psi |
10.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11799829
|
Cole-Parmer™
68355-30 |
0 à 300 psi |
10.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Manomètre économique φ 5cm
- Manomètre économique
- Pour gaz, air, eau ou huile
- Pression de 0 à 27 bar
- Précision ±2% PE
- Boîtier φ 52mm en acier peint noir
- Capteur en polycarbonate
- Manomètre économique
Spécification
Conformité CE | |
Analogique | |
Jauges de haute qualité à faible coût, conçues pour les procédés industriels | |
3,17 mm NPT(M), inférieur |
3-2-3 % de la pleine échelle | |
Manomètre utilitaire | |
0.1 in. NPT(M), Lower |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Manomètres utilitaires