Learn More
Cole-Parmer™ Manomètres utilitaires
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
Marque: Cole-Parmer™ 68355-24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Manomètre économique φ 5cm
- Manomètre économique
- Pour gaz, air, eau ou huile
- Pression de 0 à 27 bar
- Précision ±2% PE
- Boîtier φ 52mm en acier peint noir
- Capteur en polycarbonate
- Manomètre économique
Spécification
Conformité CE | |
0.1 in. NPT(M), Lower | |
3-2-3 % de la pleine échelle | |
0 à 100 psi |
Jauges de haute qualité à faible coût, conçues pour les procédés industriels | |
3,17 mm NPT(M), inférieur | |
Analogique | |
Manomètre utilitaire |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Manomètres utilitaires > Plage : 0 à 100 psi
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu