Learn More
Cole-Parmer™ Manomètres utilitaires
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
Marque:  Cole-Parmer™ 68355-26
Code produit. 11779829
  • 10.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Manomètre économique φ 5cm
  • Manomètre économique
  • Pour gaz, air, eau ou huile
  • Pression de 0 à 27 bar
  • Précision ±2% PE
  • Boîtier φ 52mm en acier peint noir
  • Capteur en polycarbonate
  • Manomètre économique
Spécification
Spécification
Conformité CE
0.1 in. NPT(M), Lower
3-2-3 % de la pleine échelle
0 à 160 psi
Jauges de haute qualité à faible coût, conçues pour les procédés industriels
3,17 mm NPT(M), inférieur
Analogique
Manomètre utilitaire
Nom du produit
Cole-Parmer™ Manomètres utilitaires > Plage : 0 à 160 psi