Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99 % Code produit.: 11402268
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99 %
Code produit. 11402268
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11402268
Marque: Thermo Scientific Chemicals A15227.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Uridine, 99 %, C9H12N2O6, numéro CAS-58-96-8, uracile, 1-bêta-d-ribofuranosyl, uracile riboside, d-uridine, bêta-uridine, uracile 1-bêta-d-ribofuranosyl, uridine, unii-whi7hq7h85, urd, b-uridine, uridine, 100 g, 754904, 200-407-5, 244,2, DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Uridine plays a vital role in the glycolysis pathway of galactose. It is used as a precursor in the production of CDP-choline. It is an important nutrient and widely used as a dietary supplement. It improves brain cholinergic functions and hepatic mitochondrial function in certain liver toxins. It plays a major role in pain physiology and brain energy utilization to maintain ATP production under restricted oxygen conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’uridine joue un rôle vital dans la voie de la glycolyse du galactose. Il est utilisé comme précurseur dans la production de la CDP-choline. Il s’agit d’un élément nutritif important et largement utilisé comme complément alimentaire. Il améliore les fonctions cholinergiques du cerveau et la fonction mitochondriale hépatique dans certaines toxines du foie. Il joue un rôle majeur dans la physiologie de la douleur et l’utilisation de l’énergie du cerveau pour maintenir la production d’ATP dans des conditions d’oxygène restreintes.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-96-8
Formule moléculaire C9H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 244.203
Numéro MDL MFCD00006526
Clé InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonyme uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urdAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 89495556
Nom IUPAC 1-[(3 R,4 S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine
Point de fusion 166°C to 169°C
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 100 g
Beilstein 754904
Merck Index 149877
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethylsulfoxide,and methanol.
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10235784 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog NumberA15227.06,A15227.22,A15227.14
Numéro de lot10180653 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15227.06,A15227.22,A15227.14
Numéro de lot10191305 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15227.06,A15227.22,A15227.14
Numéro de lot10227174 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15227.06,A15227.22,A15227.14
Numéro de lot10169050 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15227.06,A15227.22,A15227.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99 % >