Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99 %
Code produit. 10513691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10513691
Marque: Thermo Scientific Chemicals 140771000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-96-8
Formule moléculaire C9H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 244.2
Numéro MDL MFCD00006526
Clé InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonyme uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
CID PubChem 89495556
Nom IUPAC 1-[(Rs)--dihydroxy--(hydroxyméthyl)oxolan--yl]pyrimidine--dione3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine
Absorbance 0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Point de fusion 162.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 31, 23
Merck Index 15, 10062
Rotation spécifique + 8.40
Spectrophotométrie 98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis
Transmittance 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline