Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99 %, pour la biochimie Code produit.: 15289285
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99 %, pour la biochimie
Code produit. 15289285
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 15289285
Marque: Thermo Scientific Chemicals 365180250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-72-9
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Clé InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonyme beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 25245970
Nom IUPAC (4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Arabinose
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Résidus d’allumage 0.3% max
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 25 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Rotation spécifique + 103.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461763 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2024 Catalog Number365180250,365185000,365181000
Numéro de lotA0459070 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2024 Catalog Number365180250,365185000,365181000
Numéro de lotA0451203 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number365180250,365185000,365181000
Numéro de lotA0400681 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number365180250,365185000,365181000
Numéro de lotA0395003 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number365180250,365185000,365181000
Identifiant produit
  • L(+)-Arabinose
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    8
    Minutes
    21
    Secondes
    24
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99 %, pour la biochimie >