Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
Marque: Fisherbrand™ UF-433
Description
- Contient des cryoboîtes standard
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Ouverture latérale avec poignées à l’avant pour faciliter la récupération des boîtes.
Spécification
Rack à accès latéral | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical ultra-basse température |
12 boîtes (3 in.) | |
Cryoboîtes standards 3 po | |
679 x 140 x 280 mm |