Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
Marque: Fisherbrand™ UF-412
Description
- Contient des cryoboîtes standard
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Ouverture latérale avec poignées à l’avant pour faciliter la récupération des boîtes.
Spécification
Rack à accès latéral | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical ultra-basse température |
Boîtes de 2 ou 3 po | |
Cryoboîtes 2 po. Ou 3 po | |
550 x 143 x 315 mm |