Learn More
Honeywell™ ME06 Shock-Absorbing Lanyard
Highly resistant and durable 23 mm polyester webbing with a carabiner and scaffold hook.
Marque:  Honeywell™ 1005279
Code produit. 12674903
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Highly resistant and durable webbing
  • Includes carabiner and scaffold hook
  • Adapted for harsh working conditions and difficult environments
  • Better comfort in fall situations
  • Small-size tear-off dissipating element that reduces weight and makes lanyard easier to handle and carry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Carabiner, Scaffold Hook
1.5 m
Polyester Webbing, Galvanized Steel, scaffold hook of white chromate steel
Nom du produit
Honeywell™ ME06 Shock-Absorbing Lanyard > Longueur : 1,5 m