Learn More
Kinesis™ Raccords LuerTight™ : Tefzel
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
Marque:  Kinesis™ P-624
Code produit. 13461299
Description
Description
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
  • Fabrication en polymères inertes
Les adaptateurs Luer à connexion rapide sont conçus pour connecter n’importe quel Luer femelle à n’importe quel Luer mâle dans une variété d’applications. À utiliser avec des adaptateurs de verrouillage Luer mâles pour une connexion plus sécurisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur Luer
80°C
Naturel
0,05 in
ETFE
À mâle 1/4-28
Nom du produit
Kinesis™ Raccords LuerTight™ : Tefzel > Tefzel (ETFE) ; adaptateur Luer femelle ; couplage mâle 1 / 4-28 ; couleur : Naturel