Learn More
Heidolph Instruments Plateforme perforée 1000
À utiliser avec les modèles Vibramax 100 et Rotamax 120
Marque:  Heidolph Instruments 549-59100-00
Code produit. 10322702
  • 150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La plateforme perforée universelle permet un arrangement individuel des récipients
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 kg
0 à 1 100 tr/min
Plateforme perforée
22 x 22 cm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Heidolph Instruments Plateforme perforée 1000 > Taille : 22 x 22 cm