Learn More
ABEBA™ Mocassin de sécurité blanc S2 Uni6
ABEBA™ mocassin de sécurité blanc S2 Uni6 en microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
112.00€ - 143.87€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 ESD S2 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
Type d’ergot | Rembourré |
Matériau | Microfibre |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16308001
|
ABEBA™
31740/35 |
35 |
116.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16318001
|
ABEBA™
31740/36 |
36 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16328001
|
ABEBA™
31740/37 |
37 |
116.50€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16338001
|
ABEBA™
31740/38 |
38 |
113.46€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16348001
|
ABEBA™
31740/39 |
39 |
143.87€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16358001
|
ABEBA™
31740/40 |
40 |
116.48€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16368001
|
ABEBA™
31740/41 |
41 |
123.76€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16378001
|
ABEBA™
31740/42 |
42 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16388001
|
ABEBA™
31740/43 |
43 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16398001
|
ABEBA™
31740/44 |
44 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16308011
|
ABEBA™
31740/45 |
45 |
123.76€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16318011
|
ABEBA™
31740/46 |
46 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16328011
|
ABEBA™
31740/47 |
47 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16338011
|
ABEBA™
31740/48 |
48 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Confort, sécurité et hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Sans coutures latérales
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 ESD S2 SRC | |
Doublure aux ions d’argent respirant | |
Microfibre | |
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique | |
Acier | |
EN ISO 20345 : 2012 ; DIN FR 61340 | |
Oui |
Blanc | |
Rembourré | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique | |
Mocassins | |
1 paire | |
Eau |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ABEBA™ Mocassin de sécurité blanc S2 Uni6