Learn More
ABEBA™ Mocassin de sécurité blanc S2 Uni6
ABEBA™ mocassin de sécurité blanc S2 Uni6 en microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
Marque: ABEBA™ 31740/48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Confort, sécurité et hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Sans coutures latérales
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 ESD S2 SRC | |
Doublure aux ions d’argent respirant | |
Microfibre | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique | |
Mocassins | |
1 paire | |
Eau |
Blanc | |
Rembourré | |
48 | |
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique | |
Acier | |
EN ISO 20345 : 2012 ; DIN FR 61340 | |
Oui |