Learn More
ABEBA™ Mocassin de sécurité blanc S2 Uni6
ABEBA™ mocassin de sécurité blanc S2 Uni6 en microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
Marque:  ABEBA™ 31740/35
74.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16308001
  • 112.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 24-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Confort, sécurité et hygiène
  • Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
  • Embout de sécurité en acier (200 joules)
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Sans coutures latérales
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 ESD S2 SRC
Doublure aux ions d’argent respirant
Microfibre
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique
Mocassins
1 paire
Eau
Blanc
Rembourré
35
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
Acier
EN ISO 20345 : 2012 ; DIN FR 61340