Learn More
Haldenwanger™ Mortier en porcelaine émaillée
Utilisez ces mortiers pour de nombreuses applications de laboratoire. Les mortiers en porcelaine non émaillée Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
48.15€ - 114.33€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12323328
|
Haldenwanger™
L 55/2/RAUH |
100mL |
69.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10053504
|
Haldenwanger™
L 55/3/GLASIERT |
170mL |
82.37€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12343328
|
Haldenwanger™
L 55/4/RAUH |
250mL |
71.76€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12353328
|
Haldenwanger™
L 55/5/RAUH |
400mL |
114.33€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12313328
|
Haldenwanger™
L 55/1/RAUH |
75mL |
48.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12303328
|
Haldenwanger™
L 55/0A/RAUH |
70mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Mortier | |
Porcelaine |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haldenwanger™ Mortier en porcelaine émaillée