Learn More
Haldenwanger™ Mortier en porcelaine émaillée
Code produit. 12343328
Click to view available options
Capacité (métrique):
70mL
75mL
100mL
170mL
250mL
400mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12343328
Marque: Haldenwanger™ L 55/4/RAUH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces mortiers pour de nombreuses applications de laboratoire. Les mortiers en porcelaine non émaillée Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Capacité (métrique) 250mL
Finition Non vitrifié
Diamètre (métrique) interne 115 mm
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
Hauteur (métrique) 63 mm