Learn More
Haldenwanger™ Mortier en porcelaine émaillée
Click to view available options
Capacité (métrique):
70mL
75mL
100mL
170mL
250mL
400mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 75mL |
| Finition | Non vitrifié |
| Diamètre (métrique) interne | 70mm |
| Type de produit | Mortier |
| Matériau | Porcelaine |
| Hauteur (métrique) | 45mm |