Learn More
BICASA Armoire sous paillasse sur roulettes
Armoire sous paillasse sur roulettes fabriquée avec un corps de panneaux de particules ignifuges.
395.00€ - 608.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type de hotte | Mobile |
Certifications/Conformité | EN 16121 |
Type de porte | Solide |
Nbre d’étagères | 1 |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17487413
|
BICASA
TN.DL.0600.630 |
600 x 520 x 630 mm | 1 |
395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17497413
|
BICASA
TN.DL.0600.760 |
600 x 520 x 760 mm | 1 |
413.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17407423
|
BICASA
TN.DO.0900.760 |
900 x 520 x 760 mm | 2 |
548.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17417423
|
BICASA
TN.DO.1200.760 |
1200 x 520 x 760 mm | 2 |
608.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Armoires sous paillasse sur roulettes
- Certifications / homologation EN 16121:2017
- Base de châssis métallique avec 4 roulettes pivotantes (boîtier en polyamide et bandage en caoutchouc thermoplastique)
- 2 avec frein verrouillable ; hauteur 100 mm
- Portes : ouverture à 270° - Charnières à fermeture automatique
- Largeur du corps 500 mm + 20 mm de poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
- Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Non autoclavable | |
EN 16121 | |
1 | |
Oui |
Mobile | |
Solide | |
4 roulettes pivotantes en plastique, 2 avec frein verrouillable | |
Gris clair |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BICASA Armoire sous paillasse sur roulettes