Learn More
BICASA Armoire sous paillasse sur roulettes
Tous les produits BICASA Produits
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
600 x 520 x 630 mm
600 x 520 x 760 mm
900 x 520 x 760 mm
1200 x 520 x 760 mm
Nbre de portes:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Armoires sous paillasse sur roulettes
- Certifications / homologation EN 16121:2017
- Base de châssis métallique avec 4 roulettes pivotantes (boîtier en polyamide et bandage en caoutchouc thermoplastique)
- 2 avec frein verrouillable ; hauteur 100 mm
- Portes : ouverture à 270° - Charnières à fermeture automatique
- Largeur du corps 500 mm + 20 mm de poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
- Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Specifications
Specifications
| Couleur | Gris clair |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de hotte | Mobile |
| Certifications/Conformité | EN 16121 |
| Dimensions (P x L x H) | 600 x 520 x 760 mm |
| Type de porte | Solide |
| Côté charnière | Gauche |
| Nbre de portes | 1 |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Type de roue | 4 roulettes pivotantes en plastique, 2 avec frein verrouillable |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction