Learn More
uvex Lunettes de sécurité ultrasoniques
Composant doux et flexible offrant une protection latérale complète, même par-dessus les lunettes correctrices.
18.60€ - 18.90€
Spécification
Teinte de la lentille | Transparents |
---|---|
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10355772
|
uvex
9302245 |
Gris, orange |
18.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10228092
|
uvex
9302285 |
Noir, gris |
18.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Lunettes de protection avec un design sportif, également adaptées comme lunettes de sécurité
- Les verres peuvent être changés
- Verre en PC, transparent
- Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Étiquetage : W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
- Protection UV 400 fiable
- Résistance mécanique élevée (B : 120 m/s)
- Anti-buée à l’intérieur, extrêmement résistant aux rayures et résistant aux produits chimiques à l’extérieur (Uvex Supravision Excellence)
- Large champ de vision panoramique
- Aucun problème de pression avec le port à long terme grâce à la combinaison de composants durs et mous
Spécification
Transparents | |
Polycarbonate | |
Polycarbonate |
Lunettes de sécurité | |
Reusable | |
Standard |