Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité ultrasoniques
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris, orange
Noir, gris
Description
- Lunettes-masque à conception sportive, également adaptées comme lunettes secondaires
- Les verres peuvent être changés
- Verre en PC, transparent
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Étiquetage : W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
- Protection UV 400 fiable
- Résistance mécanique élevée (B : 120 m/s)
- Anti-buée à l’intérieur, extrêmement résistant aux rayures et résistant aux produits chimiques à l’extérieur (Uvex Supravision Excellence)
- Large champ de vision panoramique
- Aucun problème de pression avec le port à long terme grâce à la combinaison de composants durs et mous
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 1 B 349 KN CE |
Type de lentille | Supravision HC-AF |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Gris, orange |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Matériau | Polycarbonate |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Sangle de tête réglable |
Protection UV | Oui |